Learn More
Molekularsieb Typ 3A, technisch, 1,6-2,5 mm Beads (8-12 Mesh), Fisher Chemical™
AlNaO6Si2, CAS-Nummer-30808080-99-1, 500 g, Beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan, 131613, 202.135, Kunststoffpulverbehälter, fest, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Marke: Fisher Chemical MS/1010/53
50.91 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 70955-01-0 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
AlNaO6Si2, CAS-Nummer-30808080-99-1, 500 g, Beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan, 131613, 202.135, Kunststoffpulverbehälter, fest, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Beige | |
500 g | |
308080-99-1 | |
MFCD00131613 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Pulvergefäß aus Kunststoff | |
Fest | |
AlNaO6Si2 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
Molecular sieves 3A | |
19758701 |