Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente Flagella-Salmonellen-Antiseren H
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Serotypisierung von Salmonellen-Isolaten gemäß Kauffmann-White-Klassifizierung. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonella-Antigenen, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
104.00 € - 259.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | W.H.O. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren |
Produkttyp | Monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests |
Verpackungsart | Tropfflasche |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11999084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6115 |
Antigenfaktor eh |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11979084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6113 |
Antigen Faktor d |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11929094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6118 |
Antigenfaktor h |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11959094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6122 |
Antigen Faktor gm |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11989094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6125 |
Antigenfaktor u |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11999094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6126 |
Antigenfaktor s |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11919104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6128 |
Antigenfaktor t |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11929104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6129 |
Antigenfaktor f |
104.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11939104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6131 |
Antigenfaktor q |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11959104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6134 |
Antigen Faktor km |
258.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11979104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6136 |
Antigen Faktor l, w |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11989104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6137 |
Antigenfaktor l, v |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11919114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6140 |
Antigen Faktor z13 |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11989114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6147 |
Antigen Faktor z24 |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11999114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6148 |
Antigen Faktor z32 |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11919124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6151 |
Antigen Faktor z29 |
104.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11929124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6153 |
Antigenfaktor z 2 |
258.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11939124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6154 |
Antigenfaktor z 5 |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11969124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6157 |
Antigen Faktor z6 |
104.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11909094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6116 |
Antigenfaktor enx |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
- Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
- Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
- Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
- In farbcodierten Tropfflaschen
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
W.H.O. | |
Monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren | |
Tropfflasche | |
Agglutination |
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren | |
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests | |
3,0 mL |