Learn More
R&D Systems™ Mouse Th1 Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit
For flow cytometric analysis of human Th1 cells using four fluorochrome-conjugated antibodies
Marke:  R&D Systems™ FMC010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09700kg
Artikelnummer. 18751874
  • 947.06 € / 1 Set
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Includes conjugated antibodies (and corresponding isotype controls): IFN-gamma-CFS (Clone 37895; rat IgG2A), IL-12 Rbeta2-APC (Clone 305719; mouse IgG1), T-bet-PerCP (Clone 525803; mouse IgG1), CD4-PE (Clone GK1.5; rat IgG2B)
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.