Learn More
Macherey-Nagel™ MSTFA Silylierungsreagenz
Vollständige Silylierungsreaktionen mit hohen Reaktionsraten, auch ohne Katalysator. MSTFA Silylierungsreagenz ist das derzeit flüchtigste verfügbare Trimethylsilylamid.
124.00 € - 815.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10319827
|
Macherey-Nagel™
701270.1100 |
100 ml |
815.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10535631
|
Macherey-Nagel™
701270.110 |
10 ml |
124.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
- M 199.1 g/mol, Bp 70 °C (75 mm Hg), Dichte: d20°/4° = 1.11
- MSTFA: R' = CF3, R" = CH3
- Das flüchtigste erhältliche Trimethylsilylamid
- Sehr starker TMS-Donator, der selbst nach langen Messreihen keine erkennbare FID-Verschmutzung verursacht
- Die bereits guten Lösungseigenschaften lassen sich durch Zugabe submolarer Mengen an Protika-Lösungsmitteln (z. B. TFA für extrem polare Verbindungen wie Hydrochloride) oder Pyridin (z. B. für Kohlenhydrate) noch weiter verbessern.
- Empfohlene Anwendung: Carbonsäuren, Hydroxy- und Ketocarbonsäuren, Aminosäuren, Amine, Alkohole, Polyalkohole, Zucker, Mercaptane und ähnliche Verbindungen mit aktiven Wasserstoffatomen. Selbst Hydrochlorode lassen sich direkt silylieren.
- Vorteile: Komplettreaktion mit hohen Reaktionsraten auch ohne Katalysator (1–2 % TMCS oder TSIM)
- Das Reaktionsnebenprodukt (N-Methyltrifluoroacetamid) besitzt eine hohe Flüchtigkeit und kurze Retentionszeit.