Learn More
ATAGO™ Multi-Wavelength Abbe-Refraktometer DR-M2
Das Multi-Wavelength Abbe-Refraktometer DR-M2 zeigt das Messergebnis des Brechungsindex oder der Abbe-Zahl digital auf dem LCD-Bildschirm an.
Marke:  ATAGO™ 1410
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11446248
  • 10309.68 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brechungsindex oder Abbe-Zahl (νd oder νe) können bei verschiedenen Wellenlängen von 450 bis 1100 nm gemessen werden.
  • DR-M2 zeigt das Messergebnis des Brechungsindex oder der Abbe-Zahl digital auf dem LCD-Bildschirm an.
  • Die Messung kann durch Abgleich der Begrenzungslinie mit dem Schnittpunkt des Fadenkreuzes erreicht werden.
  • Dieses Refraktometer kann mit dem Digitaldrucker DP-63 (B) verbunden werden (optional).
Spezifikation
Spezifikation
Tischrefraktometer
±0,0002
6,0 kg (Refraktometer), 3,2 kg (Lichtquelle)
5°bis 50 °C
100/240 V
1.3278 bis 1.7379 (bei 450 nm), 1.3000 bis 1.7100 (bei 589 nm), 1.2912 bis 1.7011 (bei 680 nm), 1.2743 bis 1.6840 (bei 1100 nm)
LCD-Anzeige
130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (Lichtquelle)
AC100.
50/60 Hz