Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Plus Mycoplasma-Nachweis-Kit
Marke: Lonza™ LT07-703
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Spezifikation
Mycoalert plus Reagenz: 3 x 1.2 ml, Mycoalert plus Assaypuffer: 3 x 3 ml, Mykoalert Substrat: 3 x 1.2 ml 2 °C bis 8 °C |
|
Säugetierzellen | |
Mycoalert Plus Mycoplasma Nachweis-Kit | |
30 Tests |