Learn More
N-Benzylmalaminsäure,98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11425387
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15329-69-8
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00020482
InChI-Schlüssel BHWGQIYJCMMSNM-SREVYHEPSA-N
Synonym n-benzylmaleamic acid, z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, n-benzyl maleamic acid, maleic acid monobenzylamide, z-3-benzylcarbamoyl-acrylic acid, 2z-3-n-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549764
IUPAC-Name (Z)-4-(Benzylamino)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylmaleamic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 25 g
Beilstein 1212733
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) ≥98%