Learn More
N-Boc-L-Tyrosin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489742
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3978-80-1
Summenformel C14H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 281.31
MDL-Nummer MFCD00037179
InChI-Schlüssel CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-tyrosine
Schmelzpunkt 141°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2816406
Optische Drehung +37° (c=1 in dioxan)
Formelmasse 281.31
Reinheit (%) ≥98%