Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3 |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4485 to 1.4505 |