Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Kann verwendet werden mit: Zum Schutz Ihrer lichtempfindlichen Chemikalien, Reagenzien, Puffer und Standards beim Mischen und Lagern.; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Bernsteinfarben
Marke: Thermo Scientific™ 2256-7020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.51500kg
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer lichtempfindlichen Chemikalien, Reagenzien, Puffer und Standards beim Mischen und Lagern. Braune Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Ballonflaschen mit braunem Polypropylen-(PP)-Verschluss gemäß den Anforderungen zur Lagerung lichtempfindlicher Materialien (US-Arzneimittelbuch USP, neueste Ausgabe) zur Lagerung lichtempfindlicher Materialien.
Merkmale:- Lichtundurchlässig
- Komfortable, breite Henkel am Flaschenhals
- Auslaufsicher†
- Nicht autoklavierbar
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Ballonflasche | |
Erfüllung von Anforderungen gemäß Lichtdurchlässigkeitstests (US-Pharmakopöe neueste Ausgabe) zur Lagerung lichtempfindlicher Substanzen. | |
83B | |
10 l | |
Zum Schutz Ihrer lichtempfindlichen Chemikalien, Reagenzien, Puffer und Standards beim Mischen und Lagern. | |
6 | |
3.1 gal. | |
Bernsteinfarben |
2.5 gal. | |
Polypropylen | |
Braune HDPE-Ballonflasche | |
HDPE | |
Breite Schulterhenkel | |
6 | |
12.5 l |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher : a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.