Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran
Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 295-3345
117.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.35900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10706971
  • 170.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
ACHTUNG:Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind.Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien, Seren, Additiven und Puffern mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Der Filter ermöglicht schnelle Flussraten und einen hohen Durchsatz für eine erhöhte Filtrationseffizienz durch sein einzigartiges Rapid-Flow Membranstützsystem.
  • Erhältlich in PES- und SFCA-Membranen. Die Geräte sind entsprechend der Membran farbcodiert.
  • Die Geräte verfügen über die höchste Flussrate und die niedrigste Verklumpung unter allen vergleichbaren Alternativen
  • 0,1 μm PES zum Mykoplasmaschutz erhältlich
  • 0,2 μm PES-Geräte sind Stammzellen- und Maus-Embryo-Assay-getestet (MEA)
  • Nicht-pyrogenisch und endotoxin-frei – Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfstandards jeder Vakuum-Filtrationseinheit
  • Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
0,45 μm
33 mm
12
500 mL
75 mm
Membranmaterial
PES
Steril
12
Flaschenaufsatzfilter
75 mm
Steril
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.