Learn More
R&L Enterprises™ Vernickelte Rexaloy Filterpumpe aus Messing
Zum Entleeren eines 1 l-Systems mit 200 mbar in 40 Sekunden (Wasserzufuhr mit 170 kPa, Verbrauch 3.5 l). R&L Enterprises™ Vakuumpumpen aus vernickeltem Messing erfordern kein Endrohr.
Marke: R&L Enterprises™ 3522
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12780kg
Beschreibung
- Integriertes Rückschlagventil
- Eingangsdüse für flexible Druckschläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm
- Vakuumdüse für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm
- Gesamtlänge von 200 mm
Spezifikation
Wasserzulaufdüse für flexiblen Druckschlauch mit 10 mm-Bohrung und Düse für Vakuumschlauch mit 8 mm-Bohrung | |
Je 1 | |
3,5 l |
Vernickeltes Messing | |
Je 1 | |
200 mm |