Learn More
Salpetersäure, reinst, 60 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
75.29 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Schmelzpunkt | -42,0 °C |
Siedepunkt | 122,0 °C |
CAS Min. % | 59.0, 37.0 |
CAS Max. % | 63.0, 41.0 |
Dichte | 1,3300g/mL |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 1,33 |
Menge | 2,5 l |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid, 20-64%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.