Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und Daumenschlaufen
194.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
M
XL
2XL
3XL
4X-L
Größe (metrisch) Brustkorb:
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
76 bis 84 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
158 bis 164 cm
170 bis 176 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatische Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Daumenschlaufen am Ärmelbund
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-Drum getestet
- Partikelarm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Produkttyp | Einweg-Overall mit Kapuze und Daumenschlaufen |
Größe | 2XL |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
Modell | S-BDCHT |
Größe (metrisch) Brustkorb | 116 bis 124 cm |