Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Wird für die Filtration von Proteinlösungen verwendet.
84.45 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Material (Membran) | PTFE (hydrophil) |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für ein breites Spektrum an Anwendungen |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15181489
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
84.45 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15101499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
84.45 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Ausgezeichnet geeignet für die tägliche Routineanalyse
- Die Membran besteht aus PTFE-Material
- Geringe Proteinbindung
- Hydrophile Membran
- Bietet eine mittlere chemische Beständigkeit
Spezifikation
PTFE | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |
PTFE (hydrophil) | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
50 | |
Spritzenfilter |