Learn More
Norell™ Ultra Precision Borosilicate Glass NMR Sample Tubes
For auto-sampling systems and high-throughput NMR
Marke: Norell™ S-5-200-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die Röhrchen der Select Serie™ wurden speziell für hochauflösende NMR entwickelt und bestehen aus ASTM Typ 1 Klasse A Borosilikatglas
- NMR-Röhrchen der Norell™ Select Serie™ bieten im Vergleich zu anderen Marken unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit, unabhängig davon, ob es sich um gedrehte oder statische Anwendungen, Strukturbestimmungen kleiner Moleküle oder die Bestimmung der 3D-Struktur eines Membranproteins handelt
- Bei der Berechnung von i-Kopplungskonstanten oder der Erfassung von Daten in der Nähe des Spektralphotometer-Rauschpegels sollte eine sofortige Verbesserung der Auflösung zu verzeichnen sein, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie und Schimmerzeiten führt
- Dies führt wiederum zu kürzeren Analysezeiten und einem verbesserten Probendurchsatz
- Auch bei der Entgasung beim Einfrieren/Auftauen oder bei Hochtemperaturexperimenten gibt es keine Bedenken. Diese Röhrchen tolerieren thermische Schocks von bis zu 200 °C
- Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
- Farbige Endkappen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
NMR Sample Tube | |
Borosilikatglas | |
203 mm | |
4,97 mm | |
Kappen |
0,035 mm | |
0,0100 mm | |
5 Packung | |
4,2 mm |