Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylonmembran-Scheibenfilter
Ein äußerst vielseitiger Labor-Membranfilter.
141.00 € - 685.00 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17144591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66609 |
0,45 μm | 90 mm |
685.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66602 |
0,2 μm | 47 mm |
276.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66604 |
0,2 μm | 142 mm |
374.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66606 |
0,45 μm | 13 mm |
141.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17124591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66607 |
0,45 μm | 25 mm |
159.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17134591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66608 |
0,45 μm | 47 mm |
258.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66601 |
0,2 μm | 25 mm |
169.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17154591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66610 |
0,45 μm | 142 mm |
421.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66603 |
0,2 μm | 90 mm |
685.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen, natürlicherweise hydrophil
- HPLC-zertifiziert
- So können Sie sicher sein, dass der Filter Ihrer Analyse keine Artefakte hinzufügt
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Nylon (hydrophil) | |
Unsteril |