Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A222 Tragbaren Leitfähigkeitsmessgerät für erweiterte Analysen im Außenbereich können Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität, den Widerstand und die Temperatur zuverlässig messen
Marke: Thermo Scientific™ STARA2220
594.16 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A222 tragbaren Leitfähigkeitsmessgerät können Sie die Leitfähigkeit, den TDS(Total Dissolved Solids)-Wert, die Salinität, den Widerstand und die Temperatur präzise und zuverlässig aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und die erweiterte Leitfähigkeitsanalyse im Außenbereich. Gewinnen Sie temperaturkompensierte Messwerte anhand von linearen, nicht linearen oder EP-Optionen mit Referenztemperaturen von 15, 20 oder 25 °C. Zeichnen Sie bis zu 1000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie diese über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer. Das wasserdichte Messgerät verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP67 und hat ein beständiges, robustes Leistungsverhalten.
- Messen Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor
- Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messwerte, ohne dass eine Rekalibrierung notwendig ist
- Setzen Sie die lineare oder nicht lineare Temperaturkompensation mit Referenztemperaturen von 15, 20 oder 25 °C ein oder schalten Sie diese Funktion aus
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassen Sie wichtige Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi – Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert und Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern
- Datenprotokoll sowie Datum und Uhrzeit für bis zu 1.000 Messwertsätze
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
USB, RS232 | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 bis 199,9 cm-1 | |
5 | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
15, 20, 25 °C | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) | |
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
Alarm bei fälliger Kalibrierung (festgelegt auf 12 Stunden) | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
0,5 kg | |
3 Jahre Messgerät | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
1 Ohm oder 0,1 Megaohm, automatische Bereichswahl | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
4 x AA (im Lieferumfang enthalten) |
Orion Star A222 Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand | |
Star A222 Leitfähigkeitsmessgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, ausgedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeit und Temperatur | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
Linear, nLFn (nicht lineares Reinstwasser) oder aus | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
2 Ohm bis 100 Megaohm | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
1000 mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
8-poliger MiniDIN-Anschluss (Leitfähigkeitssensor mit integrierter Temperaturmessung) | |
Gehäuse IP67 | |
24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 in.) | |
1,2 lb. | |
Leitfähigkeitssensor (separat erhältlich) | |
Orion Star A222 Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand/Temperatur | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle | |
800 h |