Learn More
Thermo Scientific™ Membran-Clostridium Perfringens (m-CP)-Agar-Basis (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10016402
Click to view available options
Beschreibung:
Membran-Clostridium-Perfringens (m-CP) Agar-Basis
Form:
Pulver
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10016402
Marke: Thermo Scientific™ CM0992B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schnelle Isolierung und Erkennung von Clostridium perfringens in Wasserproben mit diesem selektiven und chromogenen Medium
Isolieren und identifizieren Sie Clostridium perfringens mit der selektiven und chromogenen Thermo Scientific™ Oxoid™ Membrane-Clostridium Perfringens (m-CP)-Agar-Basis (dehydratisiert) bei Verwendung mit m-CP-Selektiv-Supplement schnell und präsumtiv aus Wasserproben. Das Medium wurde erstmals von Bisson und Cabelli1 für die schnelle Quantifizierung von Clostridium perfringens aus Wasserproben beschrieben.
Das Fehlen einer b-D-Glucosidase-Aktivität zur Fermentation von Saccharose und zur Herstellung von saurer Phosphatase differenzieren präsumptiv Clostridium perfringens-Kolonien von anderen Clostridium spp im Medium.
Verwenden Sie Membran-Clostridium-Perfringens (m-CP)-Agar-Basis für die schnelle Isolierung und präsumtive Identifizierung von Clostridium perfringens in Wasserproben.
  • Selektiv: D-Cycloserin, Polymyxin B und empfohlene Inkubation bei 44 °C hemmen das Wachstum der Hintergrundflora wie gramnegative Organismen und Staphylokokken
  • Chromogen: Clostridium perfringens bilden charakteristische gelbe, undurchsichtige Kolonien, während die meisten anderen Clostridien entweder als lilafarbene oder als blau/grüne Kolonien erscheinen.
  • Empfohlen gemäß Richtlinie 98/83/EG des Europäischen Rates zur Prüfung der Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch2.
  • Nachweislich bessere Rückgewinnung von Clostridium perfringens aus Wasser- und Abwasserproben als das Gießröhrchenverfahren nach Bonde1.
Beim m-CP-Medium ohne b-D-Glucosidase-Aktivität (ein Enzym, das an der Cellobiose-Fermentation beteiligt ist) werden die Fermentation von Saccharose und die Produktion von saurer Phosphatase genutzt, um mutmaßliche Clostridium perfringens-Kolonien von anderen Clostridium spp. zu unterscheiden.
Fehlende b-D-Glucosidase-Aktivität bedeutet, dass Clostridium perfringens das Chromogen Indoxyl b-D Glucosid im Medium nicht spaltet. Während die Organismen die Saccharose im Medium fermentieren und so den pH-Wert senken, ändert sich das Bromocresol-Lila von violett zu gelb. Dies führt zu den charakteristischen opaken gelben Clostridium perfringens-Kolonien.
Die meisten anderen Clostridium spp. erscheinen entweder als lila Kolonien, da die Saccharosefermentation fehlt, oder als blau/grüne Kolonien, in denen der Organismus noch Indoxyl b-D Glucosid spaltet und auch Saccharose fermentiert.
Vermutlich positive Clostridium perfringens-Kolonien können weiter auf saure Phosphatase-Aktivität getestet werden, indem sie 20 bis 30 Sekunden lang Ammoniumhydroxiddampf ausgesetzt werden. Clostridium perfringens-Kolonien werden rosa oder rot, wenn Phenolphthalein-Diphosphat durch saure Phosphatase gespalten wird. Bei Kolonien von Organismen, die keine saure Phosphatase besitzen, wird keine Farbveränderung beobachtet. Es ist wichtig, dass dieser zusätzliche Test durchgeführt wird, da es eine sehr geringe Anzahl von nicht-perfringens Clostridien gibt, die gelbe Kolonien produzieren. Diese Kolonien bleiben jedoch nach der Exposition gegenüber Ammoniumhydroxid gelb, da sie negativ auf saure Phosphatase reagieren. 
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Membran-Clostridium-Perfringens (m-CP) Agar-Basis
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 7.0 l Medium
Nur für Laboranwendungen