Learn More
Acetonitril 50 %, Wasser 47.5 % und Trifluoressigsäure 2.5 %, für Massenspektrometrie, Honeywell Riedel-de Hë an™
88.39 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
LabReady™ Lösungsmittel-Mischungen
- Die Verwendung von kundenspezifischen Mischungen hilft Ihnen nicht nur, Abfall durch menschliches Versagen zu reduzieren, sondern senkt auch die Entsorgungskosten für gefährliche Materialien, die während der Herstellung von Mischungen verwendet werden
- Honeywell Research Chemicals verwendet eine firmeneigene Mischtechnologie mit geschlossenem Kreislauf, die Abweichungen verhindert und so sicherstellt, dass Ihre Mischungen so präzise wie möglich sind
- Honeywell LabReady Blends durchlaufen vollständige Sicherheitsanalysen mit einem Sicherheitsdatenblatt für jedes Mischprodukt
- Die hochpräzise Mischtechnologie von Honeywell reduziert die Kontamination und Exposition während des Mischvorgangs und trägt so zur Minimierung von Umweltrisiken bei
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril 50 %, Wasser 47.5 % und Trifluoressigsäure 2.5 % |
Namenshinweis | Für die Massenspektrometrie |
Flammpunkt | <10 °C |
Menge | 250 ml |
CAS | 75-05-8, 7732-18-5, 76-05-1 |
CAS Max. % | 50.0000%, 47.5000% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C2H3N |
MDL-Nummer | MFCD00001878 |
UN-Nummer | UN1648 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitril 50%, Wasser 47.5 % and TFA 2.5%
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile, trifluoroacetic acid