Learn More
Fisherbrand™ Paddelmischer-Beutel mit vollständigem Filter
Fisherbrand Paddelmischer-Beutel für Paddelmischer.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.29900kg
Beschreibung
- Sterile, 400 ml-Beutel
- Hochwertiges, reines LDPE
- Beständig gegen Risse und Aufbruch
- Passend für die meisten Paddelmischer
- Mit oder ohne Filter erhältlich
Spezifikation
400 mL | |
Lebensmittel und andere Proben | |
Paddelmischer | |
300 x 190 mm |