Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 8% w/v aq. Soln., Methanol-frei
Click to view available options
Menge:
10 x 10 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Paraformaldehyd wird als Desinfektionsmittel, Härtemittel und Imprägniermittel verwendet.Es wird auch zur Herstellung von Klebstoffen, Harzen und in der Zahnmedizin als antiseptisches und als empfängnisverhütendes Mittel verwendet.Ebenso wird es als Thermoplast eingesetzt.Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von Formalinfixierungsmitteln für Gewebe oder Zellen während der Proben, die einer Fluoreszenzstudie unterzogen werden, verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Paraformaldehyde |
Strukturformel | (CH2O)n |
Menge | 10 x 10 mL |
Beilstein | 102769 |
Merck Index | 14,7025 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 8 % w/v wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssig |