Learn More
Gibco™ PBS-Tabletten
PBS-Tabletten
Marke: Gibco™ 18912014
160.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Phosphatgepuffertes Salz (PBS) ist eine ausgeglichene Salzrezeptur, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium. Ein 5 g Gibco™ PBS Tablet sollte in 500 ml destilliertem Wasser aufgelöst werden. Der pH-Wert liegt bei 7,45 und muss nicht eingestellt werden.Wir bieten viele Gibco™ PBS-Rezepturen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Fest | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot | |
7,45 | |
Raumtemperatur |
1 X | |
PBS | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.