Learn More
Microspec™ PCR-Röhrchen
PCR-Röhrchen sind in sterilen oder unsterilen EtO-Röhrchen erhältlich.
27.85 € - 48.25 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |
Menge | 1000 |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16665472
|
Microspec™
AK2 |
0,5 mL | Unsteril |
27.85 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16675472
|
Microspec™
AK3 |
0,2 ml | Steril |
47.10 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16685472
|
Microspec™
AK4 |
0,5 mL | Steril |
48.25 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- PCR-Röhrchen
- Naturfarben
- 1000er-Packung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Raumtemperatur | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Flip | |
Ja |
Durchsichtig | |
1000 | |
Konisch | |
Nein | |
Ja |