Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
150.67 € - 154.00 €
Spezifikation
Typ | Peristaltikpumpenschlauch |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16505154
|
Thermo Scientific™
1320050 |
PVC, Durchm. 0,508, Orange/Gelb |
150.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948486
|
Thermo Scientific™
1320110 |
Santoprene, Durchm. 1,295, grau/grau |
154.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Select High Quality Consumables for Improved Performance
Choose from the following Peristaltic Pump Tubing:
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,508 -Orange/Yellow -PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,381 -Orange/Green - PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,762 - Black/Black -PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.0,254 - Orange/Blue -PVC
- Peristaltic Pump Tubing - dia.1,295 - Gray/Gray -Santoprene
- Peristaltic Pump Tubing - dia.3,175 - Black/White -Santoprene
Spezifikation
Peristaltikpumpenschlauch | |
iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series |