Learn More
Petrolether, puriss. p. a. ACS-Reagenz, Honeywell
59.73 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
195 l
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petrolether |
Namenshinweis | Reag. ISO |
Dichte | 0.640 bis 0.655 g/ml bei 20 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | < −30 °C (< −22 °F) |
UN-Nummer | 1268 |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petrolether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane