Learn More
Petroleum Fraction, Honeywell™
Artikelnummer. 15691110
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
bp 65-100 °C
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum Fraction
Schmelzpunkt 59.9°C
CAS 8030-30-6, 71-43-2, 110-54-3
Farbe Farblos
Dichte 0.692g/mL at 20°C
Siedepunkt 65°C to 100°C
Menge 1 L
Flammpunkt −49°C (−56.2°F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.388
MDL-Nummer MFCD00081849
Dampfdruck 590.0 hPa at 20°C
UN-Nummer UN3295