Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Station H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
14066.24 € - 14388.54 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 68 cm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 15 cm |
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35°C |
Auslassdruck | 11 bar |
Breite (angloamerikanisch) | 27 in. |
Produktcode | Marke | Flussrate | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17748879
|
Schmidlin™
DB-FHG100-EU |
100 mL/min. | 65 W |
14066.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17758879
|
Schmidlin™
DB-FHG250-EU |
250 mL/min. | 115 W |
14388.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- H2 flow rate and zero air up to 5 L/min.
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
Spezifikation
68 cm | |
35°C | |
27 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
15 cm | |
11 bar | |
69 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |