Learn More
Phosphonoessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Beschreibung
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphonessigsäure hemmt die Desoxyribo-Nukleinsäure-Polymerase, insbesondere bei Viren. Wird als antivirales Mittel verwendet. Wird außerdem bei der Herstellung von 1-(Dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethen Diperchlorat durch Reaktion mit Phosphoroxychlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Phosphonessigsäure hemmt die Desoxyribo-Nukleinsäure-Polymerase, insbesondere bei Viren. Wird als antivirales Mittel verwendet. Wird außerdem bei der Herstellung von 1-(Dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethen Diperchlorat durch Reaktion mit Phosphoroxychlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphonoacetic acid |
Schmelzpunkt | 139°C to 146°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1764355 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 140.04 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphonoacetic acid