Learn More
Thermo Scientific™ DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride)
Hochreiner Diamidin-2-phenylindol (DAPI)-Farbstoff für die fluoreszierende Färbung von DNA-Inhalt und Zellkernen in bildgebenden Verfahren mit fixierten Zellen.
Marke: Thermo Scientific™ 62247
202.35 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 28718-90-3 Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce DAPI Zellerngegenfärbemittel sind eine hochreine Form des Diamidin-2-Phenylindol-Farbstoffs für die fluoreszierende Färbung des DNA-Gehalts und der Zellkerne lebender Zellen für die zelluläre Bildgebung.
Als Gegenfärbung für Fluoreszenz-Bildgebungsverfahren ist DAPI mit Antikörpern und anderen mit Fluorescein- und Rhodamin-markierten Sonden sowie mit Thermo Scientific DyLight™ Fluorophoren kompatibel. DAPI hat eine höhere Fotostabilität als Hoechst Farbstoffe; Hoechst 33342 kann jedoch für die Lebendzell-Bildgebung verwendet werden, während die Verwendung von DAPI auf fixierte Zellen beschränkt ist. DAPI wird als pulverförmiger Feststoff und wässrige Lösung angeboten.Leistungsmerkmale:
Nuclei-Detektion – Bindet spezifisch und quantitativ an DNA, und ermöglicht so den spezifischen Nachweis von Zellkernen und DNA-Gehalt in der Fluoreszenz-Bildgebung
Fluoreszierend – Liefert ein blau fluoreszierendes Produkt zur Messung mittels Fluoreszenzmikroskopie und -Bildgebung (Anregung 341 nm, Emission 452 nm)
Fixierte Zellen – Speziell für die Verwendung mit fixierten statt lebenden Zellen
Kompatibel mit Gegenfärbung – Bietet eine effektive Gegenfärbung zusammen mit Fluorescein und anderen fluoreszierenden Sonden, wie z. B. Thermo Scientific DyLight Fluors
Empfohlen für:
Untersuchen von DNA in Lösung; Diagnostizieren einer Mykoplasmeninfektion in Zellkulturen; Messen des nukleären Gehalts und Sortieren von Chromosomen in der Durchflusszytometrie; Beurteilen von Apoptose; Erkennen von Zellkernen und DNA in Organellen mit Immunfluoreszenz und In-situ-Hybridisierung; Ersatz von Ethidiumbromid für die Färbung von DNA in Agarose-Gelen; Gegenfärbung von Zellkernen in histochemischen Verfahren, wenn rot fluoreszierende Antikörper zum Nachweis spezifischer Ziele verwendet wurden; es gibt zudem Hinweise, dass DAPI an Polyphosphate und andere Polyanionen, Dextransulfat und SDS bindet.
Spezifikation
Blau | |
360 nm | |
Zellbildgebung | |
10 mg | |
DAPI (4',6-Diamidin-2-phenylindol, Dihydrochlorid) | |
Pierce™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleus |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät | |
Fluoreszenz | |
460 nm | |
Raumtemperatur | |
DAPI |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.