Learn More
De Buyer™ ROUND PLASTIC PASTE CUTTER
Marke: De Buyer™ 4858.00N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Form
Spezifikation
Schaber | |
Für Ecken (Schaben), Teigschneiden oder zum Entfernen einer halbkompakten bis kompakten Zubereitung aus einem Behälter, zum Befüllen von Paspelsäcken. | |
Je | |
110 mm |
Kunststoff | |
150 mm | |
Flache und abgerundete Kanten |