Learn More
Carl Roth™ Polymer Embeddings
N.V.
Spezifikation
Menge 500/Pk.
Material Polymer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10340024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Roth™
E478.1
White 40.5 mm 28.5 mm
N.V.
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10427773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Roth™
E482.1
Orange 40.5 mm 28.5 mm
N.V.
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10619483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Roth™
EE16.1
White 41 mm 27.5 mm
N.V.
250 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
500/Pk.
Polymer