Learn More
BRAND™ Eimer aus Polypropylen
Verstärkter Rand und Griff bieten eine robuste Kontrolle. Der Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen und verhindert Verschütten.
33.95 € - 36.70 €
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10395561
|
BRAND™
72376 |
Fassungsvermögen: 12 l |
33.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10111871
|
BRAND™
72378 |
Fassungsvermögen: 15 l |
36.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Verstärkter Rand und Griff
- Inklusive Ausguss
- Deckel nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Translucent | |
Je 1 |