Learn More
Merck Vorfiltration vor Membranfiltration, hydrophob
Marke: Merck PP4502500
173.48 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Millipore Polypropylen-Filter bestehen aus 100 % reinem Polypropylen-Medium. Sie eignen sich ideal zur allgemeinen Klärung und Vorfiltration von Lösungsmitteln, deionisiertem Wasser und zur Entkeimung. Sie bieten auch eine breite thermische Kompatibilität.Die Vorfilter bieten eine hohe Partikelretention, eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen niedrigen Druckabfall. Sie sind für die Filtration von organischen Lösungsmitteln konzipiert, können aber auch – wenn sie richtig mit Alkohol benetzt sind – zur Filtration von wässrigen Lösungen verwendet werden.
Merkmale & Vorteile
- Verträglich mit aggressiven Lösungsmitteln
- Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmekapazität
Anwendungen: Allgemeine Vorfiltration und Klärung, geeignet für organische Lösungsmittel
Spezifikation
Weiß | |
45 μm | |
430 µm | |
25 mm |
Polypropylen | |
Gehäuse 100Pack | |
Netzfilter |