Learn More
Kartell™ Rührblätter aus Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen und Stahl für Festigkeit, Haltbarkeit und chemische Beständigkeit. Kartel™ Polypropylenrührer bieten eine robuste Auswahl an Paddles für jedes Rührbedürfnis.
21.55 € - 129.00 €
Product Code | Brand | Beschreibung | Größe | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Beschreibung | Größe | Price | Quantity & Availability | ||||
11308623
|
Kartell™
0042800 |
Zwei feste Klingen für das Vortex-Rühren | 39 mm B x 15 mm H |
21.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11368623
|
Kartell™
0043000 |
U-förmig für langsames, kräftiges Rühren | 65 mm B x 78 mm H |
22.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10566961
|
Kartell™
0043100 |
Zusammenklappbares Paddel, das sich während des Rührens vollständig ausklappt | 57 mm W |
129.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10294471
|
Kartell™
0043200 |
Zusammenklappbares Paddel, das sich während des Rührens vollständig ausklappt | 98,5 mm W |
125.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Die mit Polypropylen ummantelte Stahlstange ermöglicht eine stabile Verbindung zum Rührer
- Stahlstäbe: 8 x 350 mm (Durchm. X Länge) passend für Standard-Rührwerke
- Die Blätter aus Polypropylen sind aus Stabilitätsgründen fest an den Stäben angebracht
- Feste Propeller für Wirbelrühren
- U-Form für langsamere, aber kräftigere Bewegungen
- Zwei Größen von Schwenklaufrädern ermöglichen die Einführung der Blätter durch eine kleine Öffnung, die dann für das Rühren vollständig ausgezogen werden
Specifications
einstellbarer Drehzahl |