Learn More
Haldenwanger™ Porzellanmörser mit rauer Innenfläche und glasierter Außenfläche
Die Konstruktion aus Porzellan gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit. Haldenwanger™ Mörser aus Porzellan erleichtern dank ihrer rauen Oberfläche das Zerstoßen von Stoffen zu feinem Pulver.
Marke: Haldenwanger™ 55/3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38520kg
Beschreibung
- Schnabel für einfaches Ausgießen
- Zum Gebrauch mit Haldenwanger™ Stößel
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen zum Zerdrücken, Zermahlen und Mischen im Labor
Spezifikation
Innen rau, außen glasiert | |
90 mm | |
Porzellan |
190mL | |
Mörser |