Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares EC/TDS/Temperatur-Messgerät
Wasserdichtes Gehäuse und großer LCD-Bildschirm mit zwei Ebenen
Marke: Hanna Instruments™ HI99300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Einfach zu bedienende Leitfähigkeitsmessgeräte in einem wasserdichten Gehäuse mit einem großen zweizeiligen LCD-Bildschirm. Die Messgeräte messen gleichzeitig die Leitfähigkeit oder TDS plus Temperatur mit einer robusten über ein 1 m langes Kabel verbundenen Sonde. Lieferung komplett mit Sonde, Akku, Hartschalenkoffer und 2 Jahre Garantie auf das Messgerät.- Automatische Kalibrierung mit einer Taste (Leitfähigkeit oder TDS)
- Automatischer Temperaturausgleich mit einstellbarem Temperaturkorrekturkoeffizienten, β
- Einstellbarer TDS-Faktor
- Akkuladestandsanzeige auf dem Bildschirm
- Automatische Ausschaltung
- Handriemen
Spezifikation
±2 % der Originalgröße | |
1 | |
1 μS/cm | |
0 bis 2000 mg/l (ppm) | |
±2 % der Originalgröße | |
±0.5 °C | |
152 x 58 x 30 mm | |
2 Jahre | |
0,1 °C | |
Ca. 500 Stunden kontinuierliche Nutzung, automatische Abschaltung nach acht Minuten ohne Verwendung |
Automatisch, ein Punkt bei 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0,5) oder 1500 ppm (CONV 0,7) | |
0 bis 3999 μS/cm | |
Automatisch, 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F), einstellbar β von 0,0 bis 2,4 %/°C mit 0,1 % | |
1 mg/l (ppm) | |
0.1 °°C/0.1 °°F | |
LCD-Display | |
205 g | |
HI 76306 EC/TDS Sonde mit Temperatursensor, DIN-Verbindungsstück und 1 m (3.3’) Kabel (inklusive) | |
Tragbares EC-/TDS-/Temperaturmessgerät | |
1.5 V |