Learn More
Kaliumbromid-Konzentrat, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumbromid-Konzentrat |
CAS | 7758-02-3 |
Menge | Je 1 |
Summenformel | BrK |
Strukturformel | KBr |
MDL-Nummer | MFCD00011358 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Synonym | Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
InChI-Schlüssel | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[Br-] |