Beschreibung
- Helles und kontrastreiches grafisches OLED-Display
- Um 360° drehbares und abnehmbares Bedienfeld mit Cursor und Softkeys für die Fernbedienung
- EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
- Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
- SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
- Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Nachrüstbar für Erweiterung mit Schnittstelle (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog- oder Kontaktmodule)
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
- PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
- Integriertes Programmiergerät, ein Programm mit max. 20 Segmenten
- Geringe Höhe des Geräts, wenn das Bedienfeld entfernt wird
- Deutlich vergrößertes zugängliches Volumen
- Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
- Interne LAUDA Varioflex Pumpe mit acht wählbaren Stufen
- SmartCool System für energiesparende digitale Kühlungssteuerung einschließlich Kompressorkontrolle
- Hybridkühlsystem: Wärmeabfuhr zusätzlich zum Kühlwasser
- Arbeitstemperaturbereich: -90 bis 200 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,01 ± k
- Max. Heizleistung: 3,6 kW
- Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
- Leistungsaufnahme: 16 A
- Größe des Bads (B x T x H): 300 x 290 x 200 mm
- Badvolumen Min./Max.: 12,5/21 l
- Gesamtmaße (B x T x H): 500 x 600 x 730 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Kühlleistung (Pumpenstufen):
- 20 °C (8), Ethanol; 0,8 kW
- 10 °C (8), Ethanol; 0,71 kW
- 0 °C (8), Ethanol; 0,68 kW
- -10 °C (8), Ethanol; 0,65 kW
- -20 °C (4), Ethanol; 0,62 kW
- -30 °C (4), Ethanol; 0,61 kW
- -40 °C (4), Ethanol; 0,58 kW
- -50 °C (4), Ethanol; 0,52 kW
- -60 °C (4), Ethanol; 0,34 kW
- -70 °C (4), Ethanol; 0,18 kW
- -80 °C (4), Ethanol; 0,07 kW
- -85 °C (4), Ethanol; 0,03 kW
- -90 °C (4), Ethanol; 0,01 kW
- Standardzubehör:
- Eine Badabdeckung, zwei Nippel 10 mm mit Schraubverschluss G 3/8 für Kühlwasser
Spezifikation
230 V |