Learn More
Fisherbrand™ Einfache Rührwelle aus PTFE für Klingen
Zur Verwendung mit PTFE-Rührblättern. Die einfache PTFE-Rührwelle für Rührblätter verfügt über eine Stange aus Stahl.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
PTFE-Wellen haben eine vollständig PTFE-gekapselte, verstärkte Antriebswelle aus Stahl.- Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
- Leicht zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 ° C
- Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
10 mm | |
Mischen | |
Je 1 | |
Einfacher Stabrührer aus PTFE für PTFE-Blättern & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende |
PTFE-Rührblätter | |
1000 mm (EX) | |
-200 bis +280 °C |