Learn More
BRAND™ Ein-Weg-Hahn aus PTFE/Polypropylen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
Marke:  BRAND™ 88630
42.70 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10304901
  • 46.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus PTFE
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Einwegschlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
7 mm
Polypropylen
PTFE
Integrierte Schlauchtülle