Learn More
BRAND™ Ein-Weg-Hahn aus PTFE/Polypropylen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
Marke:  BRAND™ 88615
38.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10569341
  • 41.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus PTFE gefertigt
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Einwegschlauchtülle
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
4 mm
Polypropylen
PTFE
Mit integrierter Schlauchtülle