Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flügel-Rührstäbchen
Für stabiles Rühren. Die Flügelrührstäbe aus PTFE sind in kleinen verjüngten Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen und solchen mit rundem Boden wirksam.
28.01 € - 40.95 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Flügel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16225781
|
Fisherbrand™
|
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 9 – 10 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen und Probenröhrchen | 8 mm | 11 mm |
28.01 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16235781
|
Fisherbrand™
|
Test-, Zentrifugen- und Probenröhrchen | 5.5 mm | 9 mm |
37.45 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16255781
|
Fisherbrand™
|
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 14-15 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen & Probenröhrchen | 13 mm | 10 mm |
35.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16265781
|
Fisherbrand™
|
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 14-15 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen & Probenröhrchen | 13 mm | 20 mm |
36.96 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16245781
|
Fisherbrand™
|
Test-, Zentrifugen- und Probenröhrchen | 10 mm | 16 mm |
40.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Descripción
- Robuster, vielseitig verwendbarer Magnetrührstab
- Für ein wirkungsvolles Rühren in Reagenzgläsern und Zentrifugen- und Probenröhrchen mit eng zugespitztem oder Rundboden
- Autoklavierbar
Especificaciones
Ja | |
Weiß | |
Flügel |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |