Learn More
Minebea Intec™ Puro™ Bodenwaagen
Puro™ floor scales are a sturdy weighing solution for diverse industrial weighing needs.
N.V.
Spezifikation
Typ | Floor Scale |
---|---|
Displaytyp | Backlit LCD |
Schutzartklasse | IP43 (Indicator), IP67 (Platform) |
Produktcode | Marke | Enthält | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17738949
|
Minebea Intec™
EF-4PLLP1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1000 x 1000 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17748949
|
Minebea Intec™
EF-4PLLS1500-3D |
Plastic Indicator, Stainless Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1000 x 1000 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17758949
|
Minebea Intec™
EF-4PNNP1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1250 x 1250 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17768949
|
Minebea Intec™
EF-4PNNS1500-3D |
Plastic Indicator, Stainless Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1250 x 1250 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17778949
|
Minebea Intec™
EF-4PRRP1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17798949
|
Minebea Intec™
EF-4PRRS1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame, Stainless Steel Load Plate, USB-C Port | 1500 kg | 0.5 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17788949
|
Minebea Intec™
EF-4PRRP3000-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 3000 kg | 1 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17708959
|
Minebea Intec™
EF-4PRRS3000-3D |
Plastic Indicator, Stainless Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 3000 kg | 1 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
- Accurate and reliable results in a second
- Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
- Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
- LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
- For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
Spezifikation
Floor Scale | |
Backlit LCD | |
IP43 (Indicator), IP67 (Platform) |