Learn More
Pyrex™ Zylindrisches Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas mit Thermostatventil
1170.00 € - 1285.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Pyrex Glas |
---|---|
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12652032
|
Pyrex
S/3L5184 |
1000 mL |
1170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12662032
|
Pyrex
S/3L5185 |
2000 mL |
1285.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas, Pyrex Glas | |
Reaktionsgefäß | |
Zylindrisch |