Learn More
Pyrex™ Hahn aus Borosilikatglas mit Küken
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit. Pyrex™ Absperrhähne aus Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anwenderfreundlichkeit
147.00 € - 343.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Enthält | Küken aus PTFE, Halteeinrichtung mit Kunststoffgewinde |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Stopfenöffnung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Stopfenöffnung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13451899
|
Pyrex
SST203 |
9 mm | 2.5 mm | Doppelbohrung |
343.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11910955
|
Pyrex
SST103 |
10 mm | 2.5 mm | Einzelbohrung |
167.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11392115
|
Pyrex
SST102 |
8 mm | 1.5 mm | Einzelbohrung |
147.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12444781
|
Pyrex
SST106 |
12 mm | 6.0 mm | Einzelbohrung |
276.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12907316
|
Pyrex
SST104 |
10 mm | 4 mm | Einzelbohrung |
166.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit.Absperrhähne aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anwenderfreundlichkeit.
- Fässer: Hochpoliert
- Hähne: selbstschmierend, dadurch kein Hahnfett erforderlich
- Hähne: komplett austauschbar und mit Gewindehalterung aus Kunststoff
- Lieferbar mit einfacher oder doppelter Bohrung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Küken aus PTFE, Halteeinrichtung mit Kunststoffgewinde |