Learn More
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
61.08 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
61.08 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
91.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
61.08 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
91.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Beschreibung
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien.Pyrex™ Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungsbereich erhältlich.
- Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Wärmeleistung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Menge | 10 Packung |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Weiß |