Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
Brand: Corning™ 7077B-25
Additional Details : Netto-Gewicht : 11.97483kg
Description
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert “auf Volumenabgabe” (TD) mit Ausblasen.
Specifications
Ja | |
Abgabe/Ausblasen | |
Ja | |
11,8 in. | |
Rund | |
Einzeln verpackt | |
Rot | |
Serologische Pipette |
Ja | |
Pyrex™ | |
0.2 ml | |
5 ml | |
Bearbeitet | |
0,84 oz. | |
25 ml | |
Ja |