Learn More
Pyridin-3-Carboxamidin-Hydrochlorid 0.5-Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 166.61 |
Reinheit (%) | 95% |