missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrrol-3-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15471598
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Pyrrol-3-carboxylsäure ist nützlich für die Synthese von Cholecystokinin-Antagonisten, Benzopyra-Antihypertensiva und Azepinedione. Es wird zur Herstellung einer Poly(pyrrol-3-carboxylsäure) modifizierten Graphitstiftelektrode und deren Verwendung bei der Bestimmung von Serotonin (SER) in Blutserum- und Urinproben verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 931-03-3
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
MDL-Nummer MFCD00800594
InChI-Schlüssel DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxylic acid, pyrrole-3-carboxylicacid, 3-carboxy-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, pubchem8345, 3-carboxypyrrole, 3-pyrrolecarboxylic acid, acmc-1agqb, 3-pyrrole-carboxylic acid, pyrrole 3-carboxylic acid
PubChem CID 101030
ChEBI CHEBI:68076
IUPAC-Name 1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CNC=C1C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyrrole-3-carboxylic acid
Menge 5 g
Beilstein 108642
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'